Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Flash Chromatography Column
293.00€ - 391.00€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Tipo | Columna Flash |
Incluye | con adaptador y grifo de PTFE |
Tipo de columna | Columna de vidrio de cromatografía flash |
Para utilizar con (aplicación) | Adecuada para la separación de compuestos hasta niveles de Gram No se requiere equipo costoso |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10440132
|
Macherey-Nagel™
727400 |
200 mm | D.I.: 20 mm |
293.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10073131
|
Macherey-Nagel™
727401 |
400 mm | D.I.: 20 mm |
302.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10659771
|
Macherey-Nagel™
727403 |
400 mm | D.I.: 25 mm |
313.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10164801
|
Macherey-Nagel™
727404 |
300 mm | D.I.: 30 mm |
321.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10450132
|
Macherey-Nagel™
727402 |
200 mm | D.I.: 25 mm |
302.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10093141
|
Macherey-Nagel™
727405 |
400 mm | D.I.: 30 mm |
330.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10690152
|
Macherey-Nagel™
727406 |
300 mm | D.I.: 40 mm |
341.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10246281
|
Macherey-Nagel™
727407 |
450 mm | D.I.: 40 mm |
391.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Vidrio | |
con adaptador y grifo de PTFE | |
Adecuada para la separación de compuestos hasta niveles de Gram No se requiere equipo costoso |
Columna Flash | |
Columna de vidrio de cromatografía flash |