Learn More
Macherey-Nagel™ Glass Flash Chromatography Column
Marca:  Macherey-Nagel™ 727407
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10246281
  • 391.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 20-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
450 mm
D.I.: 40 mm
con adaptador y grifo de PTFE
Adecuada para la separación de compuestos hasta niveles de Gram No se requiere equipo costoso
Vidrio
Columna Flash
Columna de vidrio de cromatografía flash