Learn More
Sartorius™ Embudos de vidrio
Utilícelos con conjuntos de soporte de filtros para vacío de vidrio. Los embudos de vidrio Sartorius™ están fabricados con vidrio de borosilicato de alta calidad. Disponibles en capacidades 30, 250 y 400 ml.
Marca:  Sartorius™ 6980119
121.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10342262
  • 183.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 28-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Disponible en tres tamaños para uso con varios tamaños de filtro y aplicaciones de filtración
  • Fabricados con vidrio de borosilicato en autoclave.
  • Para usar con juegos de soporte de filtro de vidrio en vacío.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
250 ml
Vidrio de borosilicato
Filtración con juegos de soporte de filtro de vidrio en vacío.
Embudo de vidrio
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sartorius™ Embudos de vidrio > Capacidad: 250 ml