Learn More
Alla France™ Hidrómetro de vidrio
Utilice estos hidrómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los hidrómetros de vidrio Alla France™ presentan una referencia grabada en el tubo para indicar los desplazamientos de la escala.
Marca:  Alla France™ 3010FG110/20-qp
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11703193
  • 85.55€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hidrómetros de uso general
  • Serie de 100 g/ml
  • Escala de densidad (g/ml)
  • Lectura bajo el menisco
  • Sin certificado
Especificaciones
Especificaciones
1Each
±0,002 g/ml
Uso general
Hidrómetro de densidad
300 mm
De 1,100 a 1,200 g/ml
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Alla France™ Hidrómetro de vidrio > Intervalo: De 1,100 a 1,200 g/ml