Learn More
Alla France™ Hidrómetro de vidrio
Utilice estos hidrómetros para una gran variedad de aplicaciones. Los hidrómetros de vidrio Alla France™ presentan una referencia grabada en el tubo para indicar los desplazamientos de la escala.
34.95€ - 85.55€
Especificaciones
Cantidad | 1Each |
---|---|
Tipo | Hidrómetro de densidad |
Exactitud | ±0,002 g/ml |
Longitud (métrico) | 300 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Uso general |
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Intervalo de gravedad específica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11793183
|
Alla France™
3010FG100/20-qp |
De 1,000 a 1,100 g/ml |
34.95€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11703193
|
Alla France™
3010FG110/20-qp |
De 1,100 a 1,200 g/ml |
85.55€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11773183
|
Alla France™
3010FG080/20-qp |
De 0,800 a 0,900 g/ml |
37.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11713193
|
Alla France™
3010FG120/20-qp |
De 1,200 a 1,300 g/ml |
79.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Hidrómetros de uso general
- Serie de 100 g/ml
- Escala de densidad (g/ml)
- Lectura bajo el menisco
- Sin certificado
Especificaciones
1Each | |
±0,002 g/ml | |
Uso general |
Hidrómetro de densidad | |
300 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Alla France™ Hidrómetro de vidrio