Learn More
Rogo Sampaic™ Lamas de vidrio
8.80€ - 8.96€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Longitud (métrico) | 76 mm |
Anchura (métrico) | 26 mm |
Color | Blanco |
Cantidad | 50/Paq. |
Código de producto | Marca | Edges | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Edges | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11832340
|
Rogo Sampaic™
BPB021 |
45° |
8.96€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11802350
|
Rogo Sampaic™
BPB027 |
90 °, corte |
8.80€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Vidrio | |
26 mm | |
50/Paq. |
76 mm | |
Blanco | |
76 x 26 mm |