Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Glass Lined Stainless-Steel GC Tubing
Exhibits resistance to the harshest of conditions and to strong acids and bases
Marca:  Trajan Scientific and Medical™ 0827352
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10136864
  • 74.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Ideales para columnas de HPLC y, especialmente, para matrices biológicas
  • Temperatura estable hasta 500 °C
Especificaciones
Especificaciones
Columnas para HPLC y matrices biológicas
30 cm
Estable hasta 500 ° C
0,8 mm
Revestimiento de vidrio borosilicatado
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.