Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Glass Lined Stainless-Steel GC Tubing
Exhibits resistance to the harshest of conditions and to strong acids and bases
42.70€ - 343.00€
Especificaciones
Para utilizar con | Columnas para HPLC y matrices biológicas |
---|---|
Material | Revestimiento de vidrio borosilicatado |
Temperatura máx. de funcionamiento (métrico) | Estable hasta 500 ° C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Longitud global (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15258993
|
Trajan Scientific and Medical™
082725 |
0,70 mm | 180 cm |
215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15259003
|
Trajan Scientific and Medical™
082760 |
2 mm | 90 cm |
282.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10136864
|
Trajan Scientific and Medical™
0827352 |
0,8 mm | 30 cm |
74.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15248993
|
Trajan Scientific and Medical™
082724 |
0,70 mm | 90 cm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15279003
|
Trajan Scientific and Medical™
082768 |
4 mm | 60 cm |
120.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15208993
|
Trajan Scientific and Medical™
082710 |
0,3 mm | 180 cm |
215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15209003
|
Trajan Scientific and Medical™
082738 |
1 mm | 60 cm |
74.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15218993
|
Trajan Scientific and Medical™
082712 |
0,4 mm | 30 cm |
42.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15228993
|
Trajan Scientific and Medical™
082719 |
0,5 mm | 90 cm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15238993
|
Trajan Scientific and Medical™
082720 |
0,5 mm | 180 cm |
215.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15268993
|
Trajan Scientific and Medical™
082734 |
0,75 mm | 90 cm |
109.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15269003
|
Trajan Scientific and Medical™
082770 |
4 mm | 180 cm |
343.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15278993
|
Trajan Scientific and Medical™
0827353 |
0,8 mm | 60 cm |
138.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15288993
|
Trajan Scientific and Medical™
082737 |
1 mm | 30 cm |
42.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15289003
|
Trajan Scientific and Medical™
08277028 |
9,5 mm | 60 cm |
151.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15298983
|
Trajan Scientific and Medical™
082708 |
0,3 mm | 60 cm |
74.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Ideal for HPLC columns, particularly for biological matrices
- Temperature stable up to 500°C
Especificaciones
Columnas para HPLC y matrices biológicas | |
Revestimiento de vidrio borosilicatado | |
Estable hasta 500 ° C |
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.