Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Glass Lined Stainless-Steel GC Tubing
Exhibits resistance to the harshest of conditions and to strong acids and bases
Marca: Trajan Scientific and Medical™ 082760
Descripción
- Ideales para columnas de HPLC y, especialmente, para matrices biológicas
- Temperatura estable hasta 500 °C
Especificaciones
Columnas para HPLC y matrices biológicas | |
90 cm | |
Estable hasta 500 ° C |
2 mm | |
Revestimiento de vidrio borosilicatado |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Periodo de garantía limitado:Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.Exención de responsabilidad para la restricción de uso en investigación interna:cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.