Learn More
Macherey-Nagel™ Microinsertos de vidrio N11 con abertura ancha
Almacene material en viales de vidrio con tapones y cuellos de rosca. El inserto para los viales de cuello de rosca con abertura ancha de tipo N10 está disponible en una gran variedad de tamaños.
Marca: Macherey-Nagel™ 702813
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Viales con cuello de rosca N 10 y abertura ancha
- Se utiliza a menudo en los instrumentos Waters™, Shimadzu™, PerkinElmer™ y Jasco™
- Diferentes insertos disponibles
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
Para viales de boca ancha | |
31 mm | |
Viales de boca ancha |
con punta de 15 mm | |
0,2 ml | |
Cónicos | |
100/Paq. |