Learn More
Macherey-Nagel™ Microinsertos de vidrio N11 con abertura ancha
Almacene material en viales de vidrio con tapones y cuellos de rosca. El inserto para los viales de cuello de rosca con abertura ancha de tipo N10 está disponible en una gran variedad de tamaños.
23.00€ - 24.35€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | Vidrio |
Modelo | Para viales de boca ancha |
Estilo de la base | Cónico |
Altura (métrico) | 31 mm |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Diámetro exterior (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10728032
|
Macherey-Nagel™
702716 |
0,25 ml | con punta de 12 mm |
23.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10072711
|
Macherey-Nagel™
702813 |
0,2 ml | con punta de 15 mm |
24.35€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Screw neck vials N 10 Wide opening
- Often used on Waters™, Shimadzu™, PerkinElmer™ and Jasco™ instruments
- Different inserts available
Especificaciones
Transparente | |
Para viales de boca ancha | |
31 mm | |
Viales de boca ancha |
Vidrio | |
Cónico | |
100/Paq. |