Learn More
Fisherbrand™ Embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de vidrio
Separa mezclas en disolventes no miscibles. El embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de paso de vidrio Fisherbrand™ está disponible con una llave de paso de vidrio o PTFE intercambiable, pero se suministra con un tapón de plástico y vidrio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.44100kg
Descripción
Separates mixtures into immiscible solvents. Fisherbrand™ Glass Pear-Shaped Separating Funnel with Glass Stopcock is available with interchangeable glass or PTFE stopcock, but supplied with a glass and plastic stopper.
- El tapón de fácil apertura contribuye a reducir la acumulación de presión durante el procesamiento.
- Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.
- Certificación ISO 4800.
Especificaciones
500 ml | |
ISO 4800 | |
Vidrio | |
24/29 |
Vidrio de borosilicato | |
1 paquetes | |
Vidrio, plástico | |
Embudo de separación |