Learn More
Fisherbrand™ Embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de PTFE
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. El embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ separa mezclas en disolventes no miscibles. Disponibles con llave de paso de PTFE o de vidrio intercambiable, pero se suministran con un tapón de plástico y vidrio.
Marca: Fisherbrand™ FB51756
42.27 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21757" para aplicar la oferta.
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. El embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ separa mezclas en disolventes no miscibles. Disponibles con llave de paso de PTFE o de vidrio intercambiable, pero se suministran con un tapón de plástico y vidrio.
- El tapón de fácil apertura contribuye a reducir la acumulación de presión durante el procesamiento.
Especificaciones
100 ml | |
ISO 4800 | |
PTFE | |
19/26 |
Vidrio de borosilicato | |
1 paquetes | |
Vidrio, plástico | |
Embudo de separación |