Learn More
Fisherbrand™ Embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de PTFE
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. El embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ separa mezclas en disolventes no miscibles. Disponibles con llave de paso de PTFE o de vidrio intercambiable, pero se suministran con un tapón de plástico y vidrio.
Marca:  Fisherbrand™ FB51758
65.57 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21757" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11972138
  • 93.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos. El embudo de separación en forma de pera de vidrio con llave de paso de PTFE Fisherbrand™ separa mezclas en disolventes no miscibles. Disponibles con llave de paso de PTFE o de vidrio intercambiable, pero se suministran con un tapón de plástico y vidrio.
  • Fabricado con vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.
  • Con certificación ISO 4800.
    • El tapón de fácil apertura contribuye a reducir la acumulación de presión durante el procesamiento.
    • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Especificaciones
    500 ml
    ISO 4800
    PTFE
    24/29
    Vidrio de borosilicato
    1 packs
    Vidrio, plástico
    Embudo de separación