Learn More
BUCHI Matraz receptor de vidrio
Marca: BUCHI 047233
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Vidrio | |
Plástico y vidrio | |
125 mL |
Matraz receptor | |
1 Paq. |
Título del producto
BUCHI Matraz receptor de vidrio > Capacidad: 125 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido