Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca de 10 a 425
La abertura amplia facilita el llenado con materiales viscosos.
Marca: Fisherbrand™
14.95 EUR hasta el 2024-08-31
Use el código promocional "21743" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.24750kg
Descripción
- La abertura amplia facilita el llenado con materiales viscosos
- Cualquier combinación de vial de 1,5 ml con cuello de rosca de 10-425 y tapones de rosca de PP de 10 mm puede obtenerse como kit 2 en 1
- Hay disponibles tapas superiores cerradas y septos de repuesto
- Amplia gama de microinsertos
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio | |
GC, HPLC | |
CleanPack, caja de polipropileno | |
1,5 ml | |
32 mm | |
ND10 |
11,6 mm | |
1,5 ml | |
Cuello de rosca | |
<120 µl | |
Fondo plano | |
100 | |
No |