Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca 8-425, boca pequeña
Viales estándar para GC y HPLC.
Marca:  Fisherbrand™ 11 09 0210
11.79 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24355" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11565874
  • 21.74€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Viales estándar para GC y HPLC
  • Especialmente adecuado para instrumentos VWR (Merck™)/Hitachi.
  • Amplia gama de microinsertos
  • Viales y sellos también disponibles como KIT 2 en 1
  • La pequeña abertura requiere microinsertos con un diámetro de 5 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio
Rosca
< 110 µl
Fondo plano
100
No
11,6 mm
GC, HPLC
CleanPack, caja de polipropileno
1,5 ml
32 mm
ND8
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca 8-425, boca pequeña > Transparente, fondo plano, 1,5 ml