Learn More
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca 8-425, boca pequeña
Viales estándar para GC y HPLC.
20.20€ - 136.24€
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Para utilizar con (aplicación) GC, HPLC
Estilo de cuello Rosca
Tipo de empaquetado CleanPack, caja de polipropileno
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Color Estilo de la base Marking Spot Volumen de trabajo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Color Estilo de la base Marking Spot Volumen de trabajo (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
11595874
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
11 09 0382
Ámbar Fondo plano Sí 1,5 ml
136.24€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11515884
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
11 09 0417
Transparente Fondo cónico No 1 ml
90.25€
paquete de 100
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11565874
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
11 09 0210
Transparente Fondo plano No 1,5 ml
21.74€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
10560053
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
11 09 0259
Ámbar Fondo plano No 1,5 ml
122.00€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
11525884
Ver documentos Detalles de la promoción
Fisherbrand™
11 09 0419
Transparente Fondo plano Sí 1,65 mL
20.20€
paquete de 100
En stock
para ver el stock
Edge
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Viales estándar para GC y HPLC
  • Especialmente adecuados para instrumentos de VWR (Merck™)/Hitachi; amplia variedad de microinsertos
  • Viales y sellos también disponibles como kit 2 en 1
  • La pequeña abertura requiere microinsertos con un diámetro de 5 mm
Especificaciones
Especificaciones
11,6 mm
GC, HPLC
CleanPack, caja de polipropileno
100
Vidrio
Rosca
32 mm
ND8
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Fisherbrand™ Vial de vidrio con cuello de rosca 8-425, boca pequeña