Learn More
Laboratories Sales™ Glass Snap Top Vials
Marca:  Laboratories Sales™ 105000
Código de producto. 11752058
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Manufactured from type 1 neutral glass
  • Particularly suitable for the storage of powders and dry samples
  • Snap ring neck finish fits a flip off style, flexible low density polythene closure supplied separately
  • Single cap fits all vial sizes
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Laboratories Sales™ Glass Snap Top Vials >