Learn More
Hirschmann™ Tapones de vidrio
Para el cierre seguro de matraces, frascos, tubos y otros aparatos de laboratorio. Los tapones de vidrio hueco Hirschmann Instruments™ se han fabricado con vidrio transparente.
Marca: Hirschmann™ 8900386
Detalles adicionales : Peso : 0.03060kg
Descripción
- Según DIN 12 252
- Disponible en modelos que se ajustan a varios tamaños
Especificaciones
Tapón | |
Vidrio | |
NS 29/32 |
1 unidad | |
Para el sellado estanco de recipientes de tierra estándar |