Learn More
Hirschmann™ Tapones de vidrio
Para el cierre seguro de matraces, frascos, tubos y otros aparatos de laboratorio. Los tapones de vidrio hueco Hirschmann Instruments™ se han fabricado con vidrio transparente.
5.05€ - 22.70€
Especificaciones
Material | Vidrio |
---|---|
Tipo de producto | Tapón |
Para utilizar con (equipo) | Para el sellado estanco de recipientes de tierra estándar |
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10014001
|
Hirschmann™
8900390 |
NS 34/35 |
16.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10678971
|
Hirschmann™
8900393 |
NS 45/40 |
22.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10771763
|
Hirschmann™
8900352 |
NS 7/16 |
5.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10556172
|
Hirschmann™
8900360 |
NS 10/19 |
5.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10499631
|
Hirschmann™
8900365 |
NS 12/21 |
5.05€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10184241
|
Hirschmann™
8900375 |
NS 19/26 |
6.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10238111
|
Hirschmann™
8900380 |
NS 24/29 |
7.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10524781
|
Hirschmann™
8900386 |
NS 29/32 |
9.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conforme a DIN 12 252
- Compatibles con varios tamaños
Especificaciones
Vidrio | |
Tapón | |
Para el sellado estanco de recipientes de tierra estándar |