Learn More
Hirschmann™ Tapones de vidrio
Para el cierre seguro de matraces, frascos, tubos y otros aparatos de laboratorio. Los tapones de vidrio hueco Hirschmann Instruments™ están fabricados de vidrio transparente.
Marca: Hirschmann™ 8900375
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Según DIN 12 252
- Disponible en modelos que se ajustan a varios tamaños
Especificaciones
Para el sellado estanco de recipientes de tierra estándar | |
NS 19/26 | |
Tapón |
1 por unidad | |
Vidrio |