Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado trapezoidal de vidrio con tapón de polietileno
Manufactured using class A, DURAN™ glass
Marca: Hirschmann™ 2960133
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
- Graduación azul
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado
- Trapezoidal
- Tapón de PE y esmerilado estándar
- Calibrado para IN, DIN EN ISO 1042
Especificaciones
DIN EN ISO 1042 | |
1 ml | |
60 mm | |
Esmerilado estándar NS 7/16 | |
Sí |
Polietileno | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
±0,025 ml | |
±0,025 ml | |
A |