Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado trapezoidal de vidrio con tapón de polietileno
Manufactured using class A, DURAN™ glass
47.00€ - 52.90€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042 |
---|---|
Material del cierre | Polietileno |
Material | Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran |
Graduated | Sí |
Clase | A |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11849112
|
Hirschmann™
2960161 |
10 ml | Esmerilado estándar NS 10/19 |
47.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11776742
|
Hirschmann™
2960160 |
10 ml | Esmerilado estándar NS 7/16 |
47.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11786752
|
Hirschmann™
2960165 |
20 ml | Esmerilado estándar NS 10/19 |
50.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11796752
|
Hirschmann™
2960170 |
25 ml | Esmerilado estándar NS 10/19 |
50.70€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11706762
|
Hirschmann™
2960175 |
50 ml | Esmerilado estándar NS 12/21 |
52.90€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11756742
|
Hirschmann™
2960140 |
2 ml | Esmerilado estándar NS 7/16 |
47.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11856993
|
Hirschmann™
2960153 |
5 ml | Esmerilado estándar NS 10/19 |
47.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 28-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11746742
|
Hirschmann™
2960133 |
1 ml | Esmerilado estándar NS 7/16 |
47.00€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11766742
|
Hirschmann™
2960152 |
5 ml | Esmerilado estándar NS 7/16 |
47.00€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Blue graduation
- Certified conformity, with dated batch identification
- Trapezoidal
- Standard ground and PE stopper
- Calibrated for IN, DIN EN ISO 1042
Especificaciones
DIN EN ISO 1042 | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
A |
Polietileno | |
Sí |