Learn More
Hirschmann™ Matraz aforado trapezoidal de vidrio con tapón de polietileno
Manufactured using class A, DURAN™ glass
Marca:  Hirschmann™ 2960165
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11786752
  • 52.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 07-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Graduación azul
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechado 
  • Trapezoidal
  • Tapón de PE y esmerilado estándar
  • Calibrado para IN, DIN EN ISO 1042
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 1042
20 ml
110 mm
10/19 NS esmerilada estándar
Sí
Polietileno
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
±0,04 ml
±0,04 ml
A