Learn More
Merck Soporte de filtro de vacío de vidrio, 47 mm
Incluye embudo de 300 ml, base y tapón fritados, con abrazadera y manguito de alineación. Los soportes de filtro de vacío de vidrio de 47 mm se utilizan en la filtración al vacío de líquidos para producir filtrado clarificado o sin partículas o para analizar la contaminación biológica o de partículas retenida en la superficie del filtro.
Marca:  Merck XX1014720
514.53 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15801192
  • 555.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Soportes de filtro de vidrio clásicos Millipore: KitEste elemento es un kit compuesto por los siguientes elementos:(Número de catálogo - Descripción) Embudo de vidrio Millipore XX1014703 - Abrazadera de resorte Millipore, 47 mm, Aluminio XX1014702 - Tapón y base de vidrio Millipore, 47 mm, soporte de membrana de frita de vidrio ALIGNED05 - Guía de alineación Millipore, 47 mm, 5/pack Características y ventajas:
  • Diseñado para facilitar la carga y eliminación de membranas
  • Tres opciones de materiales de soporte de membrana para adaptarse a una variedad de aplicaciones
  • Esterilización por UV o autoclave con filtro colocado para análisis bacteriológico
  • Aplicaciones:Filtración y clarificación general, análisis bacteriológico, análisis de contaminación por partículas de aceites y fluidos hidráulicos, citología exfoliativa
    Especificaciones
    Especificaciones
    Esterilizable en autoclave
    Borosilicato, accesorio con exterior de PTFE
    Vidrio de borosilicato
    No estéril
    Embudo y base, soporte del filtro, abrazadera de resorte y tapón
    El tapón de silicona perforada n.º 8 se monta en matraces de filtración estándar de 1 l y 4 l estándar
    Ciclones o soportes para filtros de laboratorio
    22,9 cm
    Transparente
    Soporte de filtro de vidrio
    Soporte de membrana con revestimiento de PTFE
    9,6 cm2
    Soporte de membrana con exterior de PTFE
    Vacuum (Vacío)
    300 mL
    7,6 cm