Learn More
Merck Soporte de filtro de vacío de vidrio, 47 mm
Incluye embudo de 300 ml, base y tapón fritados, con abrazadera y manguito de alineación. Los soportes de filtro de vacío de vidrio de 47 mm se utilizan en la filtración al vacío de líquidos para producir filtrado clarificado o sin partículas o para analizar la contaminación biológica o de partículas retenida en la superficie del filtro.
413.00€ - 611.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Esterilidad | No estéril |
Ajuste de la salida | El tapón de silicona perforada n.º 8 se monta en matraces de filtración estándar de 1 l y 4 l estándar |
Tipo | Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Material (membrana) | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15711719
|
Merck
XX1014700 |
Soporte de membrana de frita de vidrio | Embudo de 300 ml |
413.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15815664
|
Merck
XX5014700 |
Soporte de membrana de frita de vidrio | 500 mL |
510.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15801192
|
Merck
XX1014720 |
Soporte de membrana con revestimiento de PTFE | 300 mL |
555.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15721719
|
Merck
XX1014730 |
Soporte de membrana de pantalla de acero inoxidable | Embudo de 300 ml |
611.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Los soportes de filtro de vacío con abrazadera están disponibles en una variedad de configuraciones para satisfacer las necesidades específicas de diversas aplicaciones de laboratorio.
- Dispone de una conexión de vacío integrada en la tapa
- Se utiliza junto con una membrana y vacío para filtrar soluciones
- Se puede utilizar en análisis bacteriológicos esterilizando en autoclave e instalando un filtro estéril
- No utilizar para filtrar líquidos inflamables
Las opciones de accesorios incluyen:
- XX1514700 - todos los portafiltros de vidrio con matraz de 1 l, accesorio de matraz de vidrio esmerilado y soporte de filtro de vidrio fritado grueso, para su uso en análisis de contaminación de partículas de líquidos acuosos/orgánicos/corrosivos y preparación de disolventes para HPLC
- XX1014700 - Soporte de filtro de vidrio con accesorio de tapón de silicona para matraz y soporte de filtro de vidrio fritado, para uso en análisis bacteriológicos y análisis de sólidos suspendidos en agua
- XX1014730 - Soporte de filtro de vidrio con accesorio para matraz de tapón de silicona y soporte de filtro de acero inoxidable, para uso en análisis de contaminación de partículas de aceites/fluidos hidráulicos y producción de filtrado clarificado
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
No estéril | |
Ciclones o soportes para filtros de laboratorio |
Vidrio de borosilicato | |
El tapón de silicona perforada n.º 8 se monta en matraces de filtración estándar de 1 l y 4 l estándar | |
22,9 cm |