Learn More
Merck Soporte de filtro de vacío de vidrio, 47 mm
Incluye embudo de 300 ml, base y tapón fritados, con abrazadera y manguito de alineación. Los soportes de filtro de vacío de vidrio de 47 mm se utilizan en la filtración al vacío de líquidos para producir filtrado clarificado o sin partículas o para analizar la contaminación biológica o de partículas retenida en la superficie del filtro.
Marca:  Merck XX5014700
473.85 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15815664
  • 510.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Soportes de filtro de vidrio clásicos Millipore: KitEste elemento es un kit compuesto por los siguientes elementos:(Número de catálogo - Descripción) Embudo de vidrio Millipore XX1014703 - Abrazadera de resorte Millipore, 47 mm, Aluminio XX1014702 - Tapón y base de vidrio Millipore, 47 mm, soporte de membrana de frita de vidrio ALIGNED05 - Guía de alineación Millipore, 47 mm, 5/pack Características y ventajas:
  • Diseñado para facilitar la carga y eliminación de membranas
  • Tres opciones de materiales de soporte de membrana para adaptarse a una variedad de aplicaciones
  • Esterilización por UV o autoclave con filtro colocado para análisis bacteriológico
  • Aplicaciones:Filtración y clarificación general, análisis bacteriológico, análisis de contaminación por partículas de aceites y fluidos hidráulicos, citología exfoliativa
    Especificaciones
    Especificaciones
    Esterilizable en autoclave
    Sellado de vidrio
    Soporte de membrana de frita de vidrio
    9,6 cm2
    El tapón de silicona perforada n.º 8 se monta en matraces de filtración estándar de 1 l y 4 l estándar
    500 mL
    8,0 cm
    Transparente
    Vidrio de borosilicato
    No estéril
    Embudo de 500 ml, abrazadera de resorte, base y tapón de vidrio y guía de alineación
    Ciclones o soportes para filtros de laboratorio
    22,9 cm