Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón hueco de vidrio
Permite la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos en el laboratorio. Los matraces aforados de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón hueco de vidrio se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca:  Hirschmann™ 2820293
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10534062
  • 66.75€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Con tapón hueco de vidrio y esmerilado NS
  • Con graduación de tinción azul
  • Conforme a DIN EN ISO 1042
  • Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
  • Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
Especificaciones
DIN EN ISO 1042
1000 ml
300 mm
24/29 NS esmerilada estándar
Sí
Vidrio
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran
±0,4 ml
±0,4 ml
A
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Hirschmann™ Matraces aforados de clase A con tapón hueco de vidrio > Capacidad: 1000 ml; conector: 24/29 NS esmerilada estándar