Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glass Weighing Boat, 10 ml
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05568010
Código de producto. 10248203
  • 30.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Weigh Boat
10 ml
127 mm
Borosilicate Glass
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Glass Weighing Boat, 10 ml > Glass weighing boat, round shape, 10ml