Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de carbón vítreo para el crecimiento de cristales
Glassy carbon offers high purity, corrosion resistance, thermal stability and a structure impermeable to both gases and liquids.
506.00€ - 1653.23€
Especificaciones
Material | Carbono vítreo |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Para el crecimiento de cristales |
Product Type | Crisol de carbón vítreo |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Diámetro exterior (métrico) | Altura (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15493675
|
Thermo Scientific Chemicals
039015.KT |
7mL | 14mm | 100mm | Ángulo inferior: 90 grados | N/A | N/A | N/A | |||||
15403685
|
Thermo Scientific Chemicals
039016.KT |
25 ml | 19mm | 140mm | Ángulo inferior: 60 grados |
915.56€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15413685
|
Thermo Scientific Chemicals
039017.KT |
30 ml | 24mm | 160mm | Ángulo inferior: 30 grados |
696.47€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15423685
|
Thermo Scientific Chemicals
039018.KT |
125 mL | 40mm | 150mm | Ángulo inferior: 90 grados | N/A | N/A | N/A | |||||
15433685
|
Thermo Scientific Chemicals
039019.KT |
400mL | 57mm | 195mm | Ángulo inferior: 90 grados |
1653.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Subjected to a high temperature heat treatment which imparts special material properties including significantly improved corrosion resistance and strength.Glassy carbon offers:
- Resistance to all wet decomposition agents
- No memory effects (uncontrolled adsorption and release of foreign elements)
- No contamination of analytical samples
- Stability to acid and alkaline melts
- No wetting effect of metal melts
- Good resistance to thermal shock allows rapid heating and cooling times
- Resistive to abrasive wear
- Good electrical conductivity
Especificaciones
Carbono vítreo | |
Para el crecimiento de cristales | |
Crisol de carbón vítreo |