Learn More
Brady™ GlobalMark™ Single Color Labeling Ribbon
This super-tough smear-proof GlobalMark™ Single Color Labeling Ribbon assures your printed text lasts for years outdoors and in an industrial environment.
Marca: Brady™ 800523
Detalles adicionales : Peso : 0.38600kg
Descripción
- Cintas de impresoras
-
Especificaciones
Cinta de etiquetado de un solo color | |
Impresora GlobalMark™ | |
4.13 in. | |
105 mm | |
Cinta roja de 105 mm | |
1 rollo/paquete |
Rojo | |
65.6 yd. | |
60 m | |
60 m x 105 mm | |
El texto impreso dura años a la intemperie y en zonas industriales |