Learn More
Brady™ GlobalMark™ Single Color Labeling Ribbon
This super-tough smear-proof GlobalMark™ Single Color Labeling Ribbon assures your printed text lasts for years outdoors and in an industrial environment.
231.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Cinta de etiquetado de un solo color |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Impresora GlobalMark™ |
Longitud (imperial) | 65.6 yd. |
Anchura (imperial) | 4.13 in. |
Longitud (métrico) | 60 m |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11544304
|
Brady™
800521 |
Negro |
231.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11574304
|
Brady™
800524 |
Azul |
231.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11584304
|
Brady™
800525 |
Verde |
231.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11554304
|
Brady™
800522 |
Blanco |
231.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10015233
|
Brady™
800523 |
Rojo |
231.00€
1 caja |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cintas de impresoras
-
Especificaciones
Cinta de etiquetado de un solo color | |
65.6 yd. | |
60 m | |
60 m x 105 mm | |
1 rollo |
Impresora GlobalMark™ | |
4.13 in. | |
105 mm | |
El texto impreso dura años a la intemperie y en zonas industriales |