missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glicerol, 99+ %, puro, sintético, Thermo Scientific Chemicals
32.60€ - 786.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 56-81-5 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H8O3 |
Peso molecular (g/mol) | 92.09 |
Número MDL | MFCD00004722 |
Clave InChI | PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn |
PubChem CID | 753 |
ChEBI | CHEBI:17754 |
Nombre IUPAC | propano-1,2,3-triol |
SMILES | OCC(O)CO |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10001841
|
Thermo Scientific Acros
332031000 |
100 mL | Frasco de vidrio |
32.60€
100 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10716432
|
Thermo Scientific Acros
332030010 |
1 L | Frasco de vidrio |
224.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10244991
|
Thermo Scientific Acros
332030025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
250.00€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11994631
|
Thermo Scientific Acros
332030100 |
10 L | Tambor de plástico |
786.00€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
56-81-5 | |
92.09 | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
753 | |
propano-1,2,3-triol |
C3H8O3 | |
MFCD00004722 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
CHEBI:17754 | |
OCC(O)CO |
Especificaciones
Glycerol | |
18.0°C | |
290.0°C | |
Auténtico | |
C3H8O3 | |
1.4716 | |
01,502 | |
1.261 | |
Solubility in water: >500g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol and 2-propanol, insoluble in ether, benzene, chloroform | |
OCC(O)CO | |
92.09 | |
CHEBI:17754 | |
92.09 | |
Pure |
56-81-5 | |
1.2610g/mL | |
160°C | |
99% min. (GC) | |
HOCH2CH(OH)CH2OH | |
MFCD00004722 | |
15,452 | |
glycerol, glycerin, glycerine, 1,2,3-propanetriol, glycyl alcohol, trihydroxypropane, glyceritol, propanetriol, 1,2,3-trihydroxypropane, osmoglyn | |
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N | |
propano-1,2,3-triol | |
753 | |
1069 mPa.s (20°C) | |
99+% | |
Líquido viscoso |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 200-289-5
RUO – Research Use Only