Learn More
Colorante de carga en gel de glicerol, 5X (contiene 30 % glicerol/biol. molecular), Fisher BioReagents
Marca: Fisher BioReagents BP645-1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Este tinte se añade a las muestras de ADN y ARN antes de la electroforesis en geles de agarosa.Especificaciones
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X | |
56-81-5, 7732-18-5 | |
Incolora | |
1 mL | |
Biología molecular | |
Líquido |
Contains 30% Glycerol | |
0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU | |
Tubo de polietileno | |
>1.0g/mol | |
Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water |