Learn More
Colorante de carga en gel de glicerol, 5X (contiene 30 % glicerol/biol. molecular), Fisher BioReagents
54.85€ - 74.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol Gel-Loading Dye, 5X
Nombre de nota Contains 30% Glycerol
CAS 56-81-5, 7732-18-5
Absorbancia 0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU
Color Incolora
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10205263
Ver documentos
Fisher BioReagents
BP645-1
1 mL Tubo de polietileno Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
10400084
Ver documentos
Fisher BioReagents
BP645-5
5 mL Frasco de polietileno Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este tinte se añade a las muestras de ADN y ARN antes de la electroforesis en geles de agarosa.
Especificaciones
Especificaciones
Glycerol Gel-Loading Dye, 5X
56-81-5, 7732-18-5
Incolora
Glycerol (30%), Proprietary Components (<6%), and Water
Contains 30% Glycerol
0.25 to 0.40 AU, 0.25 to 0.45 AU at 252nm, 0.30 to 0.45 AU
Biología molecular
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : RT