missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycophorin A Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 2B12G10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech CL594-66778-100UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Glycophorin A Monoclonal antibody apecifically detetects Glycophorin A antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.Especificaciones
Glycophorin A | |
Monoclonal | |
1000 μg/mL | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
GYPA | |
Glycophorin A fusion protein Ag8635 | |
100 μL | |
2993 | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. | |
IgG1 |
Immunofluorescence | |
2B12G10 | |
CoraLite 594 | |
BC005319 | |
Mouse | |
Protein G purification | |
Primary | |
Human | |
Liquid |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido