missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glycophorin A Mouse anti-Human, CoraLite 594, Clone: 2B12G10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
Antígeno | Glycophorin A |
---|---|
Clon | 2B12G10 |
Aplicaciones | Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Conjugado | CoraLite 594 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17771429
|
Proteintech
CL594-66778-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17659966
|
Proteintech
CL594-66778-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Glycophorin A Monoclonal antibody apecifically detetects Glycophorin A antigen in Human Samples. It is validated for Immunofluorescence.Especificaciones
Glycophorin A | |
Immunofluorescence | |
CoraLite 594 | |
Mouse | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
2993 | |
Glycophorin A fusion protein Ag8635 | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. |
2B12G10 | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human | |
BC005319 | |
GYPA | |
IgG1 | |
Protein G purification |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto