Learn More
Sampling Systems™ Cuchillos de Palés GMP
Los Cuchillos para Palés GMP Sampling Systems™ son una gama de cuchillos de acero inoxidable ideales para aplicaciones higiénicas.
Marca: Sampling Systems™ A330-100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricación libre de grietas
- Fabricados totalmente con acero inoxidable
- Acabado satinado
Especificaciones
Cuchillo de Palés | |
Pulido | |
100 mm |
Acero inoxidable | |
185 mm | |
20 mm |
Título del producto
Sampling Systems™ Cuchillos de Palés GMP > Tamaño: Cuchilla de 100 mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido