Learn More
Sampling Systems™ Cuchillos de Palés GMP
Los Cuchillos para Palés GMP Sampling Systems™ son una gama de cuchillos de acero inoxidable ideales para aplicaciones higiénicas.
Marca:  Sampling Systems™ A330-150
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15869621
  • 16.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Fabricación libre de grietas
  • Fabricados totalmente con acero inoxidable
  • Acabado satinado
Especificaciones
Especificaciones
Cuchillo de Palés
Pulido
150 mm
Acero inoxidable
225 mm
25 mm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Sampling Systems™ Cuchillos de Palés GMP > Tamaño: Cuchilla de 150 mm