Learn More
Thermo Scientific™ Juntas de base de orificio de inyección para GC para instrumentos Thermo Scientific™ y Agilent
Garantice un análisis óptimo de GC mediante el uso de un sellado el excepcional y las propiedades inertes de las juntas de base de orificios de inyección Thermo Scientific™ para GC.
69.45€ - 400.09€
Productos 10
Código de producto Marca Descripción Diámetro interior (métrico) Para utilizar con (equipo) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Diámetro interior (métrico) Para utilizar con (equipo) Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10281665
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
290GA081
Junta de base de entrada de oro 0,8 mm Instalación de una sola columna 10/paq.
381.50€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 29-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10548605
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
290GA082
Junta de base de entrada de oro 0,8 mm Instalación de una sola columna 2/paq.
80.19€
paquete de 2
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
10558605
Ver documentos
Thermo Scientific™
290GA121
Junta de base de entrada de oro 1,2 mm Instalación de columna doble 10/paq. N/A N/A N/A
10703996
Ver documentos
Thermo Scientific™
290GA122
Junta de base de entrada de oro 1,2 mm Instalación de columna doble 2/paq.
83.30€
paquete de 2
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10219174
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
290GA083
Junta de base de entrada de oro 0,8 mm Instalación de una sola columna (versión cruzada) 2/paq.
84.19€
paquete de 2
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10371335
Ver documentos
Thermo Scientific™
290GA084
Junta de base de entrada de oro 0,8 mm Instalación de una sola columna (versión cruzada) 10/paq.
362.46€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10534655
Ver documentos
Thermo Scientific™
290GA091
Junta base de entrada Siltek 0,8 mm Instalación de una sola columna 10/paq.
308.59€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 07-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10781947
Ver documentos
Thermo Scientific™
290GA092
Junta base de entrada Siltek 0,8 mm Instalación de una sola columna 2/paq.
69.45€
paquete de 2
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
10575425
Ver documentos
Thermo Scientific™
290GA093
Junta base de entrada Siltek 0,8 mm Instalación de una sola columna (versión cruzada) 2/paq. N/A N/A N/A
10417714
Ver documentos
Thermo Scientific™
290GA094
Junta base de entrada Siltek 0,8 mm Instalación de una sola columna (versión cruzada) 10/paq.
400.09€
paquete de 10
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantice un análisis óptimo de cromatografía de gases (GC) mediante el uso de un sellado excepcional y las propiedades inertes de las juntas de base de orificios de inyección Thermo Scientific™ para GC. Mecanizados con precisión de acero inoxidable de alta calidad, elija entre sellos de base chapados en oro o tratados con Siltek. La superficie recubierta químicamente inerte los hace adecuados para el análisis de compuestos activos como pesticidas, bifenilos policlorados (PCB) y fenoles. Utilice estas juntas de base de orificio de inyección para GC con orificios de inyección con división/sin división de los sistemas para GC Thermo Scientific™ TRACE™ Serie 1300 y los sistemas Agilent GC 5890/6890/7890.
  • Mecanizado de precisión para ofrecer unas excepcionales propiedades de sellado
  • Reduce la actividad (especialmente útil para el análisis de pesticidas, PCB, fenoles, etc.)
  • El acero inoxidable de alta calidad proporciona un sellado reproducible
  • Equivalente directo a las piezas originales Agilent
  • Compatible con todos los orificios de inyección con división/sin división de los sistemas para GC Agilent 5890/6890/7890
Documentos
Product Certifications
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Título del producto
Thermo Scientific™ Juntas de base de orificio de inyección para GC para instrumentos Thermo Scientific™ y Agilent