Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guía de luz de cuello de cisne para KL300 LED
Guía de luz flexible y fija de fibra óptica en un tubo de cuello de cisne con lacado negro
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 170101
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
- Guía de luz con fibra óptica Puravis ecológica.
- El posicionamiento preciso ofrece un control completo de la colocación de la luz
- Las ramas del cuello de cisne colocadas en direcciones opuestas crean una iluminación casi sin sombras
- Reajústela con facilidad
- Para su uso con una fuente de luz fría KL300LED
Especificaciones
Guía de luz simple de cuello de cisne | |
11 mm | |
Fuente de luz fría KL300LED | |
Fibras ópticas de vidrio Puravis |
Una sola rama | |
Iluminación para estereomicroscopía | |
500 mm |