Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guía de luz de cuello de cisne para KL300 LED
Guía de luz flexible y fija de fibra óptica en un tubo de cuello de cisne con lacado negro
156.00€ - 258.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11832442
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
170101 |
Una sola rama |
156.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11842442
|
SCHOTT AG Lighting and Imaging™
170202 |
258.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Fibra óptica con cuello de cisne semirígido 500mm• Simple φ 3,5mm
Especificaciones
500 mm |