Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guía de luz de cuello de cisne para KL300 LED
Guía de luz flexible y fija de fibra óptica en un tubo de cuello de cisne con lacado negro
Marca: SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 170202
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Fibra óptica con cuello de cisne semirígido 500mm• Doble φ 3,5mm
Especificaciones
500 mm |