Learn More
Gosselin™ Tubos de ensayo de base redonda de 3,5 ml
Proporcionan una gran resistencia a la centrifugación de hasta 3000 g con un adaptador adecuado en un rotor equilibrado. Los tubos de ensayo de 3.5 ml de base redonda Gosselin™ están disponibles en polipropileno o poliestireno.
Marca: Gosselin™ TL75-01
87.91 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Para el uso en el laboratorio
- Todos los tubos cuentan con marcado CE + IVD
- Disponibles con o sin tapones
- Compatibles con sistemas de automatización
- Disponibles como estériles o no estériles (esterilidad proporcionada mediante tratamiento de haz de electrones a 10 kGy)
Especificaciones
CE, IVD, CE N°1935/2004 | |
3,5 ml | |
Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología | |
Cartón de 3000 | |
No estériles | |
Sin tapón |
Natural | |
Poliestireno | |
Bolsa de 500 | |
No | |
11,8 mm | |
Tubo de fondo redondo |