Learn More
Corning™ Bolsas para mezclador esterilizables en autoclave
Para esterilizar en autoclave productos contaminados de forma segura
Marca: Corning™ SA03-01
63.80 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
- Bolsas resistentes de polipropileno (PP)
- Resistencia térmica de 134 °C
- Transparente
Información de órdenes
Las bolsas sin imprimir se envasan en cajas.Las bolsas impresas se envasan en rollos.
Especificaciones
3 L | |
Natural | |
500/Paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
10,03 in | |
15,74 in |
0,79 gal | |
40 cm | |
25,5 cm | |
Clínico, productos lácteos, medio ambiente, industrias, microbiología | |
40 μm | |
Polipropileno |
Ofertas especiales
-
Corning Matrigel
,
Corning Biocoat
,
Corning CoolProduct
,
Corning Media Tech
,
Corning
Ahorre en Productos de laboratorio Corning
Oferta Corning Lab ProductsPromo Code: 24073Expires: 2025-04-25
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30