Learn More
Lenz Laborglasintrumente Picnómetros según Gay Lussac, ajustados
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 05630237
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10335881
  • 122.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 29-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Picnómetros de Gay Lussac según la DIN ISO 3507
  • Tapón NS 10/19 con capilar
  • Esmerilado superior de tapón y pulido
  • Ajustados a In (con certificado individual)
  • Exactitud: 0,001 cm³
  • Material: vidrio de borosilicato 3.3
  • La capacidad aparece en la capacidad nominal
Especificaciones
Especificaciones
100 mL
Vidrio de borosilicato 3.3
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Picnómetros según Gay Lussac, ajustados > 100 mL