Learn More
Lenz Laborglasintrumente Picnómetros según Gay Lussac, ajustados
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
76.00€ - 122.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10400903
|
Lenz Laborglasintrumente
05630210 |
5 mL |
76.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10778271
|
Lenz Laborglasintrumente
05630228 |
50 mL |
91.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10385781
|
Lenz Laborglasintrumente
05630222 |
25 mL |
81.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10335881
|
Lenz Laborglasintrumente
05630237 |
100 mL |
122.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Gay Lussac pycnometers acc. to DIN ISO 3507
- Stopper NS 10/19 with capillary
- Stopper top ground and polished
- Adjusted to In (with individual certificate)
- Accuracy: 0.001 cm³
- Material: borosilicate glass 3.3
- Capcity shown is nominal capacity
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Lenz Laborglasintrumente Picnómetros según Gay Lussac, ajustados