Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos de 100 ml Código de producto.: 11793293
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos de 100 ml
Código de producto. 11793293
Tapón de rosca individual, LDPE, Rojo, No estéril
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
HDPE
LDPE
Polietileno
Tresylene
Color del tapón:
Azul
Rojo
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Código de producto. 11793293
Marca: Gosselin™ LR10004
Fecha estimada de envío: 18-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan un almacenamiento excelente para líquidos y sólidos en el laboratorio. Los frascos redondos de HDPE de 100mL Gosselin™ se suministran con un tapón de rosca con reborde interior, con sello aparte o relleno.
  • Cuello grande
  • Resistentes a roturas
  • Esterilizados o asépticos mediante irradiación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 100 ml
Color Natural
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Longitud (métrico) 51 mm
Cantidad 335/paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 51 mm
Color del tapón Rojo
Certificaciones/conformidad CE, CE N°1935/2004
Closure Included Sí
Forma Forma redonda
Altura (métrico) 80 mm
Material del cierre LDPE
Diámetro (métrico) 37 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca individual
Título del producto
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos de 100 ml >