Learn More
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos de 100 ml
Click to view available options
Tipo de tapón:
Tapón de rosca con acolchado
Tapón de rosca doble
Tapón de rosca individual
Material del cierre:
HDPE
LDPE
Polietileno
Tresylene
Color del tapón:
Azul
Rojo
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Descripción
- Cuello grande
- Resistentes a roturas
- Esterilizados o asépticos mediante irradiación
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad (métrico) | 100 ml |
Color | Natural |
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Longitud (métrico) | 51 mm |
Cantidad | 335/paq. |
Esterilidad | No estéril |
Anchura (métrico) | 51 mm |
Color del tapón | Azul |
Certificaciones/conformidad | CE, CE N°1935/2004 |
Closure Included | Sí |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Days
0Hours
2Minutes
22Seconds
22
Título del producto
Gosselin™ Frascos de HDPE redondos de 100 ml >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido